Learn More
m-xylène, Fluka™
Artikelnummer. 15959467 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
15959467 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15959467 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R15835ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Étalon analytique, matériau de référence
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau m-Xylene
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 108-38-3
Formule moléculaire C6H4(CH3)2
Couleur Incolore
Point de fusion -48°C
Point d’ébullition 138°C to 139°C (1.013 hPa)
Synonyme 1,3-Dimethylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Quantité 5 ml
Qualité Étalon analytique
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.