Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
Les petits ARN double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par une régulation ascendante de l’activité des micro-ARN.
413.00€ - 38440.00€
Spécification
RNAi Type miARN
Type de produit final Mimiques et inhibiteurs mirVana™
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
13483079
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464074
0,25 nmol
26410.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
13493079
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464075
1 nmol
38440.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
13426696
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464066
2 nmol
413.00€
5nmol
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
13436696
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464067
20 nmol
1256.00€
20nmol
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
13486696
Afficher les documents Détails de la promotion
Ambion™
4464070
250 nmol
3800.00€
250nmol
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Les mimétiques de micro-ARN sont de petits ARN double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation positive de son activité. Les mimétiques de micro-ARN mirVana™ sont plus spécifiques que leurs prédécesseurs en raison de modifications chimiques exclusives.
Spécification
Spécification
miARN
Mimiques et inhibiteurs mirVana™