Learn More
Invitrogen™ Mir Vana™ micro-ARN mimic1, contrôle positif miR
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Conditionnement:
20nmol
250nmol
50nmol
5nmol
Description
Les mimétiques de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN double brin chimiquement modifiées, conçues pour se lier spécifiquement aux molécules de micro-ARN endogènes et les imiter et permettre l’analyse fonctionnelle du micro-ARN par régulation positive de son activité.
Nous avons lancé la deuxième génération de mimétiques de micro-ARN, les mimétiques de micro-ARN mirVana™, qui :
Nous avons lancé la deuxième génération de mimétiques de micro-ARN, les mimétiques de micro-ARN mirVana™, qui :
- Démontrent, à faible concentration in vitro, des effets maximum et constants
- Non toxiques
- offrent une spécificité supérieure grâce à la modification du brin Star unique ;
- Ciblent le contenu Sanger le plus actualisé
- Peuvent être utilisés in vitro et in vivo, vous offrant une constance tout au long de votre projet de recherche
Des contrôles positifs et négatifs sont également disponibles pour une utilisation avec les mimétiques de micro-ARN mirVana™ dans les expériences de régulation positive du micro-ARN.
Contrôle positif du mimétique de micro-ARN mirVana™ miR-1
Le contrôle positif du mimétique de micro-ARN mirVana™ miR-1 est destiné à imiter le micro-ARN mature miR-1 après incorporation aux cellules de mammifères. miR-1 est associé à la régulation de nombreux gènes. En particulier, il a été démontré que la régulation négative de la protéine tyrosine-kinase 9 (PTK9), médiée par miR-1, se produit au niveau de l’ARNm. Le contrôle positif miR-1 est destiné à servir de contrôle positif pour les expériences de transfection utilisant des mimétiques de micro-ARN mirVana™. Surveillez l’activité du contrôle positif miR-1 par l’intermédiaire de l’inhibition génétique PTK9, en utilisant la PCR ou transcription inverse en temps réel pour détecter l’ARNm PTK9.
Contrôles de mimétisme de première génération
Nos mimiques (et contrôles) des micro-ARN de première génération, précurseurs des micro-ARN Invitrogen™ Pre-miR™, ont une spécificité et une puissance plus faibles, ainsi qu’une spécificité de brin inférieure par rapport aux nouveaux mimiques des micro-ARN mirVana™. Ces mimiques de première génération sont recommandées pour terminer les études de micro-ARN in vitro en cours. Dans le cas de nouvelles études ou d’études in vivo, nous recommandons vivement nos nouvelles mimiques du micro-ARN mirVana™ et leurs contrôles correspondants.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à une température inférieure ou égale à –20 °C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. |
| Type de contrôle | Contrôle positif |
| RNAi Type | Imitation de miARN |
| À utiliser avec (application) | Analyse de micro-ARN et d’ARN non codant |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | mirVana |
| Type de produit | Imitation de miARN |
| Méthode de purification | Purifié(e) |
| Quantité | 5 nmol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |