Learn More
p-xylène, Fluka™
Code produit 15919487 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15919487 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15919487 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur R15995ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Étalon analytique, matériau de référence
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Xylene
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 106-42-3
Formule moléculaire C6H4(CH3)2
Couleur Incolore
Point de fusion 12°C
Point d’ébullition 137°C to 139°C (1.013 hPa)
Synonyme 1,4-Dimethylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Quantité 5 ml
Qualité Étalon analytique