Learn More
Masterflex™ Tubulure sanitaire de précision I/P™ en silicone durci au peroxyde
Code produit. p-9034021
Click to view available options
Taille de la tubulure:
73
82
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12478510
Marque: Masterflex™ 9640273
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez le risque de piégeage de particules grâce à une surface intérieure lisse
  • La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Certifications/Conformité Certification FDA
Description Tubulure en silicone durci au peroxyde, I/P73, cannelure 3/8 po , 150 pi
Autoclavable Autoclavable
Matériau Silicone (durci au peroxyde)
Diamètre (métrique) externe 9,5 mm
Longueur totale (métrique) 45,7 m
À utiliser avec Pompe série I/P
Taille de la tubulure 73
Débit 8000 ml/min
Tuyau cannelé 3/8 po
Méthode de stérilisation Autoclave, oxyde d’éthylène
Pression maximale 20 psi, 1,4 bar
Niveau de vide 660 mm Hg max. (26 po Hg max.)