Learn More
Invitrogen™ SiARN GAPDH (humain) de GAPDH Silencer™
Click to view available options
Quantité:
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’ARNsi de contrôle positif Invitrogen™ Silencer™ GAPDH (humain) est idéal pour développer et optimiser des expériences utilisant les ARNsi. Le contrôle est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines.
- Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
- Les ARNsi de contrôle spécifique aux gènes fournis avec des contrôles négatifs brouillés
- Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
- Les ARNsi de contrôle purifiés, duplexés et prêts à l’emploi HPLC Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. |
| RNAi Type | siARN |
| Espèces | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Transfection d’ARNi |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | Silencer, Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 5 nmol |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |