Learn More
Invitrogen™ ARNic de contrôle négatif Silencer™ nº 1
Description
Silencer Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
- L’ARNic n° 1 de contrôle négatif Ambion™ Silencer™ ne possède pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain
- Le contrôle a également été testé dans des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire
- Validé pour utilisation dans des cellules d’humain, de souris et de rat
- Purifié par HPLC, duplexé et prêt à l’emploi
- Les ARNic de contrôle négatif sont essentiels pour déterminer l’efficacité de transfection et contrôler les effets de l’apport d’ARNic
- Dans les applications d’analyse d’ARNic, les ARNic de contrôle négatif sont également essentiels pour définir le seuil à atteindre qui détermine si un ARNic est considéré comme ayant un effet positif, négatif ou neutre lors d’un dosage particulier
- Conserver à une température inférieure ou égale à -20°C dans un congélateur sans dégivrage automatique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. |
| Type de contrôle | Contrôle négatif |
| RNAi Type | siARN |
| Espèces | Humain, souris, rat |
| À utiliser avec (application) | Transfection, ARNi |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | Silencer, Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 5 nmol |
| Afficher plus |