Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA
Click to view available options
Quantité:
40 nmol
5 nmol
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
L’ARNsi de contrôle positif Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH est largement validé et constitue un contrôle idéal pour de nombreux aspects d’une expérience utilisant les ARNsi. 5 nmol sont fournis.
ARNsi de qualité supérieure, hautement purifié et prêt à l’emploi
Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
Comprend des modifications de Silencer™ Select pour une spécificité accrue
À utiliser dans les cellules humaines, de souris et de rat
Que sont les ARNsi Silencer™ Select ?
Les ARNsi Silencer™ Select intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception des ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de modifications chimiques, afin de produire des ARNsi d’une efficacité, d’une puissance et d’une spécificité inégalées. Résultats : moins d’expériences ratées en raison d’inhibition médiocre, et données phénotypiques plus propres et plus constantes.
ARNsi de contrôle positif GAPDH Silencer ™Select :
Le ARNsi de contrôle positif GAPDH Silencer™ Select est largement validé et est un “test” d’ARNsi idéal pour ceux qui commencent tout juste des expériences de ARNsi, car il est validé pour fonctionner dans plusieurs lignées cellulaires. Parce qu’il cible l’ARNm GAPDH (un contrôle interne commun), de nombreux dosages sont disponibles pour mesurer ses effets, y compris la RT-PCR en temps réel ainsi que le kit de dosage de GAPDH Invitrogen™ KDalert™.
Contrôle de la qualité :
les ARNsi Silencer™ Select sont fabriqués dans un établissement de pointe selon les normes de qualité les plus élevées. Les procédures rigoureuses de contrôle qualité comprennent l’analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF et la HPLC analytique pour surveiller la pureté. Chaque ARNsi est également évalué par électrophorèse sur gel pour confirmer l’hybridation des brins.
Produit accessoire : agent de transfection siPORT™ NeoFX™ (n° cat. AM4510 et AM4511)
L’agent de transfection siPORT™ NeoFX™ est un agent de transfection polyvalent à base de lipides pour la transfection efficace de ARNsi dans des cellules de culture. Le protocole peut être adapté à un large éventail de cellules et de conceptions expérimentales, y compris des applications à haut débit. Les contrôles d’ARNsi Silencer™ Select ont des modifications chimiques spécifiques ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™ Select. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, comme les ARNsi BLOCK-iT™, Invitrogen™ Silencer™ ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
Que sont les ARNsi Silencer™ Select ?
Les ARNsi Silencer™ Select intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception des ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de modifications chimiques, afin de produire des ARNsi d’une efficacité, d’une puissance et d’une spécificité inégalées. Résultats : moins d’expériences ratées en raison d’inhibition médiocre, et données phénotypiques plus propres et plus constantes.
ARNsi de contrôle positif GAPDH Silencer ™Select :
Le ARNsi de contrôle positif GAPDH Silencer™ Select est largement validé et est un “test” d’ARNsi idéal pour ceux qui commencent tout juste des expériences de ARNsi, car il est validé pour fonctionner dans plusieurs lignées cellulaires. Parce qu’il cible l’ARNm GAPDH (un contrôle interne commun), de nombreux dosages sont disponibles pour mesurer ses effets, y compris la RT-PCR en temps réel ainsi que le kit de dosage de GAPDH Invitrogen™ KDalert™.
Contrôle de la qualité :
les ARNsi Silencer™ Select sont fabriqués dans un établissement de pointe selon les normes de qualité les plus élevées. Les procédures rigoureuses de contrôle qualité comprennent l’analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF et la HPLC analytique pour surveiller la pureté. Chaque ARNsi est également évalué par électrophorèse sur gel pour confirmer l’hybridation des brins.
Produit accessoire : agent de transfection siPORT™ NeoFX™ (n° cat. AM4510 et AM4511)
L’agent de transfection siPORT™ NeoFX™ est un agent de transfection polyvalent à base de lipides pour la transfection efficace de ARNsi dans des cellules de culture. Le protocole peut être adapté à un large éventail de cellules et de conceptions expérimentales, y compris des applications à haut débit. Les contrôles d’ARNsi Silencer™ Select ont des modifications chimiques spécifiques ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™ Select. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, comme les ARNsi BLOCK-iT™, Invitrogen™ Silencer™ ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | L’ARNsi est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être conservé à –20°C. |
| Type de contrôle | Contrôle positif |
| RNAi Type | siARN |
| À utiliser avec (application) | ARNi, Transfection |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | Silencer, Silencer Select, Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 5 nmol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction