Learn More
Invitrogen™ ARNic de contrôle négatif Silencer™ Select N° 1
ARNsi de contrôle négatif n°1 Silencer™ Select
Marque: Invitrogen™ 4390843
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00680kg
Description
Le ARNsi Silencer™ Select Negative Control No. 1 est un ARNsi de contrôle négatif non ciblé avec les mêmes modifications chimiques pour une efficacité optimisée que les autres ARNsi Silencer™ Select. Propriétés des ARNsi Silencer™ Select Control :Que sont les ARNsi Silencer™ Select ?
Les ARNsi Silencer™ Select sont nos ARNsi de nouvelle génération. Ces ARNsi incorporent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, des algorithmes de prédiction des effets hors-cible et des modifications chimiques pour donner des ARNsi d’une efficacité, puissance et spécificité inégalées. Résultats : moins d’expériences ratées en raison d’inhibition médiocre, et données phénotypiques plus propres et plus constantes.
ARNsi de contrôle négatif Silencer™ Select
Les ARNsi de contrôle négatif — des ARNsi avec des séquences qui ne ciblent aucun produit génétique — sont essentiels à la détermination des effets de l’administration de ARNsi et à la mise à disposition d’une référence pour comparer les échantillons traités par ARNsi. Nous avons conçu et largement testé deux ARNsi de contrôle négatif Silencer™ Select. Ces ARNsi ont subi les mêmes modifications pour réduire les effets hors-cible que celles que l’on trouve dans les autres ARNsi Silencer™ Select et n’ont pas de similarité de séquence significative par rapport aux séquences génétiques humaines, de rat ou de souris. Ces ARNsi de contrôle négatif ont été testés par analyse microréseau et ont démontré des effets minimaux sur l’expression génétique. En outre, ces deux contrôles ont été testés lors de tests multiparamétriques sur cellules et ne sont pas significatifs pour la prolifération, la viabilité ou la morphologie des cellules pour les lignées cellulaires testées.
Contrôle qualité
Nous synthétisons et purifions chaque ARNsi Silencer™ Select sur des sites de pointe selon les normes de qualité les plus élevées. Dans le cadre de nos procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, chaque oligonucléotide d’ARN est analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF et nous utilisons la HPLC pour en surveiller la pureté. Pour garantir la plus haute des qualités, nous évaluons également chaque ARNic d’hybridation par électrophorèse sur gel afin de confirmer que les chaînes hybrident correctement. Le résultat est un ARNic de première qualité qui est purifié et prêt à l’emploi.
Spécification
Contient des ARNsi lyophilisés à (5 nmol) et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°. | |
ARNsi | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
5 nmol |
Contrôle négatif | |
ARNi, Transfection | |
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.