Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Construction Kit with manual
Click to view available options
Comprend:
Kit avec manuel
Kit uniquement
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit de construction de ARNsi Invitrogen™ Silencer™ est destiné à la synthèse d’ARNsi par transcription in vitro de modèles d’ADN, et les coûts par ARNsi sont moindres que ceux de la synthèse chimique. Le kit contient suffisamment de réactifs pour synthétiser 15 ARNsi.
Réduisez le temps de préparation des ARNsi : générez jusqu’à 15 ARNsi en moins de 24 heures
Obtenez des centaines de transfections par réaction
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Tampon d’hybridation d’ADN, amorce de promoteur T7, tampon de réaction Klenow, dNTP 10X, mélange d’enzymes T7 Exo– Klenow, tampon de réaction T7, mélange NTP 2X, tampon de digestion, DNase, RNase, ADN de contrôle de détection et l’ADN de contrôle antisens doivent être conservés à –20°C. Tampon de liaison d’ARNsi, tampon de nettoyage d’ARNsi, cartouches de filtre, et les tubes doivent être conservés à température ambiante. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. |
| Type de contrôle | Contrôle de la transcription |
| Type d’échantillon | ARNsi transcript in vitro |
| Comprend | Kit avec manuel |
| Nbre de réactions | 15 |
| Gamme de produits | Silencer, Ambion |
| Quantité | 15 reactions |