Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Labeling Kit with Cy™3 dye
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour le marquage du siARN avec Cy™3. Comprend suffisamment de réactifs pour le marquage de 65 μg du siARN. L’ARNsi marqué Invitrogen™ peut être utilisé pour analyser la localisation subcellulaire, la stabilité et l’efficacité de la transfection ARNsi. De plus, l’ARNsi marqué par fluorescence est particulièrement bien adapté à une utilisation dans des expériences à double marquage (avec un anticorps marqué) pour suivre les cellules qui reçoivent de l’ARNsi pendant la transfection et corréler la transfection avec la régulation descendante de la protéine cible. Les recherches montrent que le marquage des siARN n’affecte pas leur fonction biologique.
Produits accessoires :
Le kit de marquage siARN Silencer™ FAM™ est également disponible (réf. AM1634).
Produits accessoires :
Le kit de marquage siARN Silencer™ FAM™ est également disponible (réf. AM1634).
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Les tampon de marquage 10X, solution de reconstitution, NaCl 5M, tampon d’hybridation 5X siARN, siARN GAPDH et réactif de marquage Cy™3 doivent être stockés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Format | Kit |
| Marqueur ou colorant | Cy™3 |
| Type de produit final | siARN (marqué) |
| Labeling Target | siARN |
| Comprend l’étiquette ou le colorant | Oui |
| Méthode d’étiquetage | Marquage direct |
| Gamme de produits | Silencer, Ambion |
| Type de produit | Kit de marquage de siARN |
| Afficher plus |