Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Tampon 10X Taq avec (NH4)2SO4
Tampon 10X Taq avec KCl
Tampon 10X Taq avec KCl et 15 mM de MgCl2
Tampon 10X Taq sans détergent
Tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4 et 20 mM de MgCl2
Conditionnement:
4 pièces
Description
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Contrôle de la qualité
- Absence d’endodésoxyribonucléases, d’exodéoxyribonucléases, de ribonucléases confirmée par des tests. Le tampon a également été testé sur le plan fonctionnel dans l’amplification d’un fragment d’ADN de 956 pb d’un gène à copie unique de l’ADN génomique humain
Composition
- Tris-HCl 100 mM (pH 8,8 à 25°C)
- KCI 500 mM
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon 10X Taq sans détergent |
| Concentration | 10X |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 4 x 1.25 mL |
| Comprend | Contenu : • 4 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec détergent Conserver à -20°C. |