Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq, native, w/W1
Code produit. p-7075578
Click to view available options
Quantité:
100 Unité(s)
500 unité(s)
Conditionnement:
1 pièce
Artikelnummer. 10063172
Marke: Invitrogen™ 18038034
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ADN polymérase Taq, native, w/W1
L’ADN polymérase Taq est une enzyme thermostable, qui permet de synthétiser l’ADN des modèles monobrin en présence de dNTP et d’une amorce. La solution en 1 % du détergent W-1 incluse peut améliorer la thermostabilité de l’enzyme lorsqu’elle est ajoutée à une concentration finale de 0,05 % (v/v).
L’ADN polymérase Taq est constitué d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Il présente une activité d’ADN polymérase 5´→3´ et une activité d’exonucléase 5´→3´ (voir la figure). Grâce à l’ADN polymérase Taq , vous pouvez obtenir :
  • votre sélection d’enzyme recombinante ou d’enzyme native
  • l’amplification de produits PCR jusqu’à 5 kb
  • Une enzyme sous licence et qualifiée pour PCR.
    Applications
    Amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes, RT-PCR, séquençage d’ADNsb et séquençage cyclique.
    Source
    L’enzyme native est purifiée à partir de Thermus aquaticus YT1. Définition de l’unité
    Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmoles de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 min, à 74°C.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Concentration 5 U/μl
    Contenu et stockage – 20°C
    Description ADN polymérase Taq
    Forme Liquide
    Quantité 100 Unité(s)
    À utiliser avec (application) Standard PCR
    En surplomb 3’-A
    Comprend ADN polymérase Taq (20 μl), tampon PCR ), 10X sans magnésium (1,25 ml, chlorure de magnésium ), 50 mM (1 ml), 1 % W-1 (500 μl)
    Source Thermus aquaticus YT1
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt