Learn More
Brady™ Kit d’imprimante d’étiquettes industrielle i3300 version UE avec suite pour station de travail SFID
Code produit. 16336925
Click to view available options
:
Kit industriel i3300 version UE avec SFID ; capacité de couleur : monochrome ; vitesse d’impression : 101,6 mm/s ; technologie d’impression : transfert thermique ; résolution : 300 dpi ; poids (métrique) : 5,2 kg
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16336925
Marque: Brady™ 241118
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’imprimante d’étiquettes industrielle BradyPrinter i3300 peut imprimer une large gamme de panneaux et d’étiquettes en monochrome, y compris des étiquettes d’identification des fils, des échantillons de laboratoire et des installations en toute simplicité.
Cette imprimante d’étiquettes industrielle i3300 prend en charge les volumes moyens. Elle est idéale pour l’identification de tout élément dans l’ensemble de votre établissement, des fils et panneaux aux étiquettes de sécurité et des installations.
  • La technologie Print Smart permet d’imprimer sur la première étiquette : même sur les étiquettes thermorétractables et les petites étiquettes
  • Les rouleaux d’étiquette et les rubans s’enclenchent de manière infaillible en 20 secondes
  • Imprime sur plus de 825 pièces et 70 options de matériaux pour assurer l’identification dans toute l’installation
  • Contactez notre équipe d’assistance technique Brady™ pour prendre un rendez-vous téléphonique gratuit
  • Comprend le cordon d’alimentation UE et la suite d’identification des installations et des mesures de sécurité pour station de travail Brady™
Spécification
Type d’affichage Écran tactile LCD couleur
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 229 mm
Hauteur (impériale) 9,5 in
Hauteur (métrique) 241 mm
Profondeur (impériale) 12 in
Profondeur (métrique) 305 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Imprimante I3300, cordon d’alimentation UE, suite SFID pour station de travail Brady™, câble USB, CD du produit, kit de nettoyage, guide de démarrage rapide imprimé
Langues Bulgare, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 195 Mo
Modèle i3300
Vitesse d’impression 101,6 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs Ethernet, USB, USB 2.0
Système d’exploitation Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8,™ Windows Server 2012, 2012 R2 et 2016
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Poids (impériale) 11,5 lb
Poids (métrique) 5,2 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage des codes-barres et des stocks, identification des dangers, étiquetage de laboratoire
Garantie 1 an
Tension 110/240 V
Alternate Part Number i3300-C-EU-SFIDS