Learn More
Brady™ i75 Series R6700 Ribbon for the i7500 Label Printer
Code produit. 30279206
Click to view available options
Alternate Part Number:
i75-R6700-WT
i75-R6702-WT
i75-R6707-WT
i75-R7962-110X300
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30279206
Marque: Brady™ 176771
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.
  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6700 Series White Wax/Resin formulation offers excellent chemical, scratch and smudge resistance when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for printing on dark-colored heat-shrinkable tubing materials, such as black B-342 and B-344 PermaSleeve™ wire markers from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Spécification
Type de produit Printer Ribbon
Couleur White
À utiliser avec (équipement) i7500
Matériau Polyester
Print Technology Ink Jet
Longueur (impériale) 328.08 yd.
Largeur (impériale) 2.36 in.
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (métrique) 60 mm
Épaisseur (métrique) 4.5 μm
Dimensions (L x l) 60 mm x 300 m
Quantité 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R6700-WT