Learn More
Brady™ i7500 Industrial Label Printer
Code produit. 30279179
Click to view available options
Type de logiciel:
Station de travail Brady basique
Suite Brady WorkStation
Type de bouchon:
Royaume-Uni
UE
Conditionnement:
1 pièce
Comprend:
Découpeur automatique
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30279179
Marque: Brady™ 323185
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
High-performance 76.2 mm core label printing the way you never thought possible.
  • No need to set print speed, heat, offsets, sensor mode or sensor location - i7500 does it automatically without wasteful trial-and-error print tests
  • No need to calibrate wasted blank labels - i7500 detects the part size and spacing, and prints on the very first label
  • i75-Series ribbons auto-center with the ink always facing the correct way; the i7500 will warn you if the ink type is a mismatch with the installed label material
  • Over 4,000 stock i75-Series label parts and ribbons in 80+ materials operate in full smart-mode functionality
  • Manual 76.2 mm core label rolls and 25.4 mm core ribbons will also function in full manual mode where the operator makes necessary adjustments for print settings, sensor adjustments, label calibration and correct ribbon pairing
  • Brady WorkStation software (included) auto-detects the installed part for driverless 1-click setup and label file creation; or use Windows driver if using non-Brady software
  • 300 dpi print resolution for day-to-day printing, or user can quickly field-exchange with optional 600 dpi printhead with no calibration or firmware update required
  • Standard configuration ships with a Tear Bar; optional Auto Cutter accessories can be easily user-installed with four fastening screws
Spécification
Type de produit Printer
Couleur Blue, Gray
Type d’affichage Color LCD Touchscreen
Matériau Plastic
Print Technology Direct Thermal, Thermal Transfer
Longueur (impériale) 20.9 in.
Largeur (impériale) 11.5 in.
Longueur (métrique) 530.86 mm
Largeur (métrique) 292.1 mm
Hauteur (impériale) 14.6 in.
Hauteur (métrique) 370.84 mm
Dimensions (L x l x H) 292.1 x 370.84 x 530.86 mm
Capacité de couleur Monocolour
Mémoire 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modèle i7500-300-EU-BWS
Vitesse d’impression 304.8 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Suite Brady WorkStation
Types de connecteurs USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Poids (impériale) 40 lb.
Poids (métrique) 18.14 kg
Quantité 1 Ea.
Garantie 1 Year
Tension 100/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number i7500-300-EU-BWS
Type de bouchon UE