Learn More
IACS-010759 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16495396
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16495396
Marque: Medchem Express HY112037A
MedChemExpress IACS-010759 hydrochlorideis an orally active, potent mitochondrial complex I of oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor. IACS-010759 hydrochlorideinhibits proliferation and induces apoptosis in models of brain cancer and acute myeloid leukemia (AML) reliant on OXPHOS. IACS-010759 hydrochloride has the potential for relapsed/refractory AML and solid tumors research.
IACS-010759 hydrochlorideis an orally active, potent mitochondrial complex I of oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor. IACS-010759 hydrochlorideinhibits proliferation and induces apoptosis in models of brain cancer and acute myeloid leukemia (AML) reliant on OXPHOS. IACS-010759 hydrochloride has the potential for relapsed/refractory AML and solid tumors research.
Spécification
Nom chimique ou matériau IACS-010759 hydrochloride
CAS 1807523-99-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H26ClF3N6O4S
Quantité 100 mg
Synonyme IACS-10759 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 60 mg/mL (100.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C2=NOC(C3=NN(CC4=CC(N5CCC(S(=O)(C)=O)CC5)=CC=C4)C(C)=N3)=N2)C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 599.02
Poids de la formule 599.02
Pourcentage de pureté 98.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.