missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IACS-8968 R-enantiomer, MedChemExpress

Code produit. 16441169
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16441169

Marque: Medchem Express HY112164A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress IACS-8968 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of IACS-8968. IACS-8968 is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.

IACS-8968 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of IACS-8968. IACS-8968 is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau IACS-8968 R-enantiomer
CAS 2239305-67-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18F3N5O2
Quantité 1 mg
Synonyme IDO/TDO Inhibitor (R-enantiomer)
SMILES O=C(N1)N[C@]2(C(C)(C)CN(C3=CC(C(F)(F)F)=CC4=CN=CN34)CC2)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 381.35
Poids de la formule 381.35
Pourcentage de pureté 98.48%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis