Learn More
IACS-8968 R-enantiomer, MedChemExpress
Code produit. 16454588
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Code produit. 16454588
Marque: Medchem Express HY112164A
MedChemExpress IACS-8968 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of IACS-8968. IACS-8968 is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.
IACS-8968 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of IACS-8968. IACS-8968 is a dual IDO and TDO inhibitor, with pIC50s of 6.43 for IDO and <5 for TDO, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau IACS-8968 R-enantiomer
CAS 2239305-67-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18F3N5O2
Quantité 10 mg
Synonyme IDO/TDO Inhibitor (R-enantiomer)
SMILES O=C(N1)N[C@]2(C(C)(C)CN(C3=CC(C(F)(F)F)=CC4=CN=CN34)CC2)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 381.35
Poids de la formule 381.35
Pourcentage de pureté 98.48%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.