Learn More
IKA™ Bain en plastique écologique IB 18
Code produit. 15658913 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
18 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15658913
Marque: IKA™ 0004248200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bain en plastique pouvant contenir jusqu’à 18 L.
  • Bain en plastique
  • L
  • Température max. : 100°C, eau uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 18 L
Gamme de températures Jusqu’à 100°C
Dimensions (P x L x H) 584 x 338 x 155 mm