Learn More
Tocris Bioscience™ IB-MECA
Code produit. 30001189
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Code produit. 30001189
Marque: Tocris Bioscience™ 1066/5
A3 selective agonist
Potent and selective A3 adenosine receptor agonist (Ki values are 1.1, 54 and 56 nM for A3, A1 and A2A receptors respectively). Cardioprotective, reduces infarct size upon reperfusion in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152918-18-8
Formule moléculaire C18H19IN6O4
Spécification
Nom chimique ou matériau IB-MECA
Quantité 5 mg
Poids de la formule 510.29
Pureté >97%
Poids moléculaire 510.292