missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iberdomide, MedChemExpress

Code produit. p-200098338
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16492716

Marque: Medchem Express HY101291

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Iberdomide (CC-220) is an orally active and potent cereblon (CRBN) E3 ligase modulator (CELMoD) with an IC50 of ∼150 nM for cereblon-binding affinity. Iberdomide, a derivative of Thalidomide (HY-14658), has antitumor and immunostimulatory activities.

Iberdomide (CC-220) is an orally active and potent cereblon (CRBN) E3 ligase modulator (CELMoD) with an IC50 of ∼150 nM for cereblon-binding affinity. Iberdomide, a derivative of Thalidomide (HY-14658), has antitumor and immunostimulatory activities.

Spécification

Nom chimique ou matériau Iberdomide
CAS 1323403-33-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H27N3O5
Quantité 25 mg
Synonyme CC-220
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (278.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](N(CC1=C2C=CC=C1OCC3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)C2=O)CC5)NC5=O
Poids moléculaire (g/mol) 449.5
Poids de la formule 449.5
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis