Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western Device
Description
Le flux latéral séquentiel (SLF) permet la libération et le flux en temps opportun de solutions et d’anticorps à la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF), les solutions sont ensuite dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
- Solution simple et automatisée
- Aucune source d’alimentation externe
- Reproductibilité supérieure par rapport aux méthodes manuelles traditionnelles
- Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
- Réduction du temps de manipulation
- Hautement reproductible et compatible avec tous les protocoles Western
- Le temps de configuration est rapide— prêt pour l’étape de détection en 2,5 h.
- Effectuez la détection immédiatement ou attendez jusqu’au lendemain sans affecter les performances
- Fonctionne exclusivement avec les cartes iBind et le kit de solution iBind (disponible séparément) pour traiter une mini-membrane pour l’immunodétection
- Offre une commodité automatisée et une reproductibilité supérieure par rapport aux méthodes manuelles traditionnelles
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Capacité | 1 transfert mini |
| Méthode de détection | Chromogène, chimiluminescent, fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | iBind |
| Running Time | ∼2,5 heures |
| Cadence | 1 transfert mini |
| Type | Dispositif Western |
| Comprend | 1 dispositif |
| Show More |
Safety and Handling
- iBind Western Device
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: formamide