Learn More
Invitrogen™ Empilements de transfert iBlot™ 2, nitrate de cellulose, mini
Description
Les empilements de transfert iBlot 2 sont des empilements de consommables dotés de membranes de transfert en nitrate de cellulose intégrées pour le transfert à sec des protéines. Chaque empilement contient une électrode revêtue de cuivre et des tampons de cathode et d’anode appropriés dans la matrice de gel afin de permettre un transfert rapide et fiable des protéines.
- Durée de conservation accrue
- Conditionnement réduit et compact
- Compatibilité totale avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2
- La membrane de nitrate de cellulose (pores de 0,2 μm) de cet empilement est composée de nitrate de cellulose pure à 100 % afin d’assurer un transfert de haute qualité
- La membrane est compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage
- La capacité de liaison protéinique est de 209 μg/cm2
Taille des empilements de transfert
- La taille standard (13 cm x 8,3cm) de cet empilement est utilisée pour tous les midi gels Novex (ou autres types de midi gels), deux mini gels Novex (ou autres types de mini gels) et les gels E-PAGE™ 48 ou 96
- Le format mini (8 x 8 cm) est utilisé pour tous les mini-gels Novex (ou autres types de mini-gels)
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 8 cm |
| Largeur (métrique) | 8 cm |
| Quantité | 10 piles |
| Format | Pile de transfert |
| Matériau | Nitrocellulose |
| Porosité | 0,2 μm |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Dimensions (LxW) | Mini, 8 cm x 8 cm |
| Gamme de produits | iBlot |
| Suffisant pour | 10 transferts |
| Afficher plus |