Learn More
Invitrogen™ Empilements de transfert iBlot™ 2, PVDF, mini
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7225566
Click to view available options
Quantité:
10 piles
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15286066
Marque: Invitrogen™ IB24002
Stacks de cellules jetables équipées de membranes à transfert en PVDF intégrées pour le transfert à sec des protéines
Chaque empilement contient une électrode revêtue de cuivre et des tampons de cathode et d’anode appropriés dans la matrice de gel afin de permettre un transfert rapide et fiable des protéines.
  • Durée de conservation accrue
  • Conditionnement réduit et compact
  • Compatibilité totale avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2
La membrane en PVDF possède
  • Porosité de 0,2 μm, faible fluorescence
  • Capacité de liaison supérieure à celle du nitrate de cellulose
  • Préactivée et prête à l’emploi sans avoir à utiliser de prétraitements à l’alcool
  • Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage
  • Lie les protéines grâce aux interactions hydrophobes
  • Capacité de liaison protéique : 240μ/cm2
Taille des empilements de transfert
  • La taille standard (13 cm x 8,3cm) de cet empilement est utilisée pour tous les midi gels Novex (ou autres types de midi gels), deux mini gels Novex (ou autres types de mini gels) et les gels E-PAGE™ 48 ou 96
  • Le format mini (8 x 8 cm) est utilisé pour tous les mini-gels Novex (ou autres types de mini-gels)
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Quantité 10 piles
Format Pile de transfert
Matériau PVDF
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Dimensions (LxW) Mini, 8 cm x 8 cm
Gamme de produits iBlot
Suffisant pour 10 transferts
Concept écologique Mise au rebut responsable
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aluminium oxide, ethylene glycol