Learn More
IBMX (3-isobutyl-1-methylxanthine), MP Biomedicals™
Code produit. 15947345 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 15947345
Marque: MP Biomedicals 0218384891
A purine base found in most human body tissues and fluids and in other organisms. Several stimulants are derived from xanthine including caffeine, theophyline, and theobromine.
  • IBMX (3-isobutyl-1-methylxanthine), like other methylated xanthine derivatives, is a competitive non-selective phosphodiesterase inhibitor which raises intracellular cAMP, activates PKA, inhibits TNFα, and leukotriene synthesis
  • It reduces inflammation and innate immunity, and nonselective adenosine receptor antagonist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 g
Couleur Blanc
Pureté >99%
Poids moléculaire 222.3
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Isobutyl-1-methylxanthine