missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies IBMX
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Description
- IBMX is an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs; IC50 = 19, 50, 18, 13, 32, 7, and 50 μM for PDE1, PDE2, PDE3, PDE4, PDE5, PDE7, and PDE11, respectively)
- By inhibiting PDEs, IBMX increases cellular cAMP and cGMP levels, activating cyclic-nucleotide-regulated protein kinases
Spécification
Spécification
| CAS | 28822-58-4 |
| Synonyme | 1-Methyl-3-Isobutylxanthine; Isobutylmethylxanthin; Isobutyl methylxanthine; NSC 165960 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C10H14N4O2 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu