Learn More
Tocris Bioscience™ Ibotenic acid
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Description
NMDA and metabotropic glutamate receptor agonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ibotenic acid |
| CAS | 2552-55-8 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule moléculaire | C5H6N2O4 |
| Poids de la formule | 158.11 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 158.113 |