Learn More
Invitrogen™ iBright™ FL1500 Imaging System
Code produit. p-9034006
Click to view available options
Logiciel:
Non inclus
Comprend:
1 Year Warranty
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16386475
Marque: Invitrogen™ A44115
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capturez des images et analysez les données des gels et transferts Western de manière simple et efficace à l’aide des systèmes d’imagerie Invitrogen iBright FL1500. L’instrument hautes performances améliore l’expérience d’imagerie grâce à un matériel puissant, des technologies automatisées avancées et une interface facile à utiliser pour les chercheurs de tous les niveaux d’expérience.
Capture images and analyze data from western blots and gels efficiently and easily with the Invitrogen iBright FL1500 Imaging System. This high-performance instrument enhances the imaging experience through powerful hardware, advanced automated technologies, and an interface that is easy to use for researchers of all experience levels.
Capturez des images et analysez les données des gels et transferts Western de manière simple et efficace à l’aide du système d’imagerie Invitrogen iBright FL1500. L’instrument hautes performances améliore l’expérience d’imagerie grâce à un matériel puissant, des technologies automatisées avancées et une interface facile à utiliser pour les chercheurs de tous les niveaux d’expérience.
Le système d’imagerie iBright FL1500 prend en charge les principales applications d’imagerie des transferts Western fluorescents, chimiluminescents et colorimétriques, en plus des gels d’acides nucléiques colorés fluorescents, gels de protéines colorés fluorescents, gels de protéines colorés colorimétriques et colorants colorimétriques pour membrane. Nous proposons également le système d’imagerie iBright CL1500, qui offre les mêmes capacités d’imagerie que le système iBright FL1500, mais sans la fonction d’imagerie de transferts Western fluorescents.
Les caractéristiques du système d’imagerie iBright FL1500 sont les suivantes :
Caméra CCD à refroidissement de 9,1 MP : sensibilité élevée et plage dynamique pour permettre la détection de différences subtiles dans les échantillons
Cinq canaux de fluorescence : multiplexez et capturez jusqu’à quatre protéines dans un seul transfert pour profiter d’expériences plus intéressantes et représentatives
Technologie Smart Exposition : permet une détermination rapide du temps d’exposition optimal afin de minimiser la nécessité de répéter les expositions pour acquérir le signal souhaité
Imagerie à haute plage dynamique* : Smart Range HDR combine des expositions courtes et longues optimisées en une seule image HDR pour capturer une plage dynamique linéaire étendue et fournir des données non saturées de haute qualité pour une meilleure quantification
Interface simple : agencement clair des fonctions et des fonctions et des caractéristiques, combiné à un écran tactile capacitif de 12,1 pouces pour une expérience d’imagerie facile
Caractéristiques automatisées avancées : la rotation automatique des échantillons, le zoom automatique et le focus automatique permettent de rationaliser la capture d’images
22,5 x 18,0 cm de champ de vision : large champ de vision pour l’imagerie à haut débit (jusqu’à quatre transferts mini ou deux transferts midi à la fois)
Transilluminateur à LED verte : excite de manière efficace les colorants d’ADN populaires tels que le bromure d’éthidium et les colorants verts Invitrogen SYBR avec une alternative aux transilluminateurs à base d’UV
Applications d’imagerie étendues* : capturent et analysent les colonies colorées visibles, chimiluminescentes ou fluorescentes sur des plaques de culture cellulaire à un ou plusieurs puits à l’aide des canaux d’imagerie optimisés et des flux de travaux d’analyse intégrés
Connectivité flexible : exportez des images capturées via connexion Ethernet, Wi-Fi (avec accessoire en option), USB ou directement sur la plateforme sur le cloud Connect
Option d’analyse d’images multiples : effectuez une densitométrie, une analyse quantitative et une normalisation directement à l’aide du logiciel de l’instrument, ou pour une analyse plus approfondie, utilisez le logiciel d’analyse iBright (disponible en version bureau et sur le cloud)
*Certaines fonctions sont disponibles via le micrologiciel. Assurez-vous que votre système exécute la version la plus à jour du micrologiciel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend 1 Year Warranty
Résolution 9,1 MP
Logiciel Non inclus
Modèle FL1500
Type de caméra CCD
Contenu et stockage Imaging Sample Blot, Preinstalled filter sets, Safe Imager Viewing Glasses, White Screen for stained SDS-PAGE gel analysis, iBright Imager Quick Start Guide
Dimensions 68 x 38 x 60 cm
Format Formats d’image : G2i (exclusif), TIFF, JPG, PNG, PDF
Poids 50 kg (110 lb)
Champ 22,5 cm x 18 cm (l x P)
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (application) Chemiluminescent Western Blot Imaging
Gamme de produits iBright
Type de produit Systèmes d’imagerie
Quantité 1 system