Learn More
IBT6A, MedChemExpress
Code produit. 16425508
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16425508
Marque: Medchem Express HY13036A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau IBT6A
CAS 1022150-12-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22N6O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 386.45
Poids de la formule 386.45
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.