Learn More
Ibufenac, LoGiCal
Code produit 30464078
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464078 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464078 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1872.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibufenac
CAS 1553-60-2
Noms d’analytes ou de composants Ibufenac
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H16 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzeneacetic acid, 4-(2-methylpropyl)-, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)- (8CI), (p-Isobutylphenyl)acetic acid, 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid, 4-(2-Methylpropyl)phenylacetic acid, 4-Isobutoxyphenylacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid, Dytransin, Ibufenac, Ibunac, Isodilan, Medirex, NSC 99976, RD 11654
Formule InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Type de solution Neat
SMILES CC(C)Cc1ccc(CC(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]acétique
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 192.25
Quantité 10 mg
Poids de la formule 192.115 g/mol