Learn More
Ibuprofène 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30458631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458631 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458631 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0002.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Ibuprofène 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ibuprofen
CAS 15687-27-1
Noms d’analytes ou de composants Ibuprofen
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C13 H18 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, (+/-)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (+/-)-Ibuprofen, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid
Formule InChI InChI=1 S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10 H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoïque
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 206.28
Quantité 1 mL
Poids de la formule 206,1307 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.