Learn More
Ester d'ibuprofène 2,3-butylène glycol, Mikromol™
Code produit 17944546
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17944546 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17944546 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.63
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester d'ibuprofène 2,3-butylène glycol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 95093-59-7
Noms d’analytes ou de composants Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H26 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
Formule InChI InChI=1S/C17H26O3/c1-11(2)10-15-6-8-16(9-7-15)12(3)17(19)20-14(5)13(4)18/h6-9,11-14,18H,10H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OC(C)C(C)O
Nom IUPAC 3-hydroxybutan-2-yl 2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 278.39
Quantité 100 mg
Poids de la formule 278.1882 g/mol