Learn More
Ibuprofène, LoGiCal
Code produit 30463133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463133 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463133 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0002.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ibuprofen
CAS 15687-27-1
Noms d’analytes ou de composants Ibuprofen
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H18 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, (+/-)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (+/-)-Ibuprofen, (+/-)-Ibuprophen, (4-Isobutylphenyl)-alpha-methyl-acetic acid, (RS)-Ibuprofen, alpha-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, 4-Isobutylhydratropic acid, Act 3, Actiprofen, Adex 200, Adran, Advil, Alaxan, Algi-Flanderil, Algiflex, Algofen, Am-Fam 400, Amibufen, Anafen, Anco, Andran, Anflagen, Antarene, Antiflam, Apo-Ibuprofen, Apsifen, Artofen, Artril, Artril 300, Atril 300, Balkaprofen, Betaprofen, Bloom, Bluton, Brofen, Brufanic, Brufen, Brufen 400, Brufen Retard, Bruflam, Brufort, Buburone, Buluofen, Burana, Butacortelone, Butylenin, Carol, Cobo, Codral Period Pain, Combiflam, Dansida, Dentigoa, Dibufen, Dolgin, Dolgirid, Dolgit, Dolmaral, Dolo-Dolgit, Dolocyl, Dolofen, Dolofen F, Dolomax, Donjust B, Doretrim, Dorival, Drin, Easifon, Ebufac, Emflam, Emflam 200, Emodin, Epobron, Femadon, Fenbid, Fenspan, Focus, Gofen, Gynofug, Haltran, IB 100, IP 82, Ibosure, Ibren, Ibu-Attritin, Ibu-Tab, Ibu-slow, Ibufen, Ibuflamar, Ibufug, Ibugen, Ibugesic, Ibuleve, Ibulgan, Ibumetin, Ibupirac, Ibupril, Ibuprocin, Ibuprofen, Ibuprohm, Ibusal, Ibutad, Ifen, Inabrin, Inflam, Inza, Ipren, Iprogel, Irfen, Isodol, Lamidon, Librofem, Lidifen, Liptan, Lopane, Mensoton, Motrin, Motrin IB, Mynosedin, NSC 256857, Nagifen-D, Napacetin, Nobafon, Nobfelon, Nobgen, Noritis, Norton, Novogent, Novoprofen, Nuprin, Nurofen, Optifen, Opturem, Ostarin, Ostofen, Paduden, Panafen, Pantrop, Paxofen, Pediaprofen, Perofen, Proartinal, Profen, Proflex, Prontalgin, Provon, Quadrax, RD 13621, Rafen, Ranofen, Recidol, Relcofen, Roidenin, Rufin, Rupan, Seclodin, Stelar, Suspren, Syntofene, Tabalon, Tabalon 400, Tarein, Tatanal, Tofen, Trendar, U 18753, Unipron, Upfen, Uprofen, Urem, Zafen, Zofen, dl-Ibuprofen, p-Isobutyl-2-phenylpropionic acid, 4-Isobutyl-a-methylphenylacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 206.28
Quantité 10 mg
Poids de la formule 206,1307 g/mol