Learn More
Ibuprofen piconol, MedChemExpress
Code produit. 16449916
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16449916
Marque: Medchem Express HY101482
MedChemExpress Ibuprofen piconol is a non-steroidal, anti-inflammatory (NSAID) agent for the topical relief of primary thermal burns and sunburns.
Ibuprofen piconol is a non-steroidal, anti-inflammatory (NSAID) agent for the topical relief of primary thermal burns and sunburns.
Specifica
Nom chimique ou matériau Ibuprofen piconol
Forme physique Liquid
CAS 64622-45-3
Couleur Colorless
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H23NO2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme U75630
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (168.13 mM)
SMILES O=C(OCC1=NC=CC=C1)C(C)C2=CC=C(CC(C)C)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 297.39
Poids de la formule 297.39
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato