Learn More
Sel d’hémifumarate d’ibutilide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ibutilide hemifumarate salt |
| Quantité | 25 mg |
| Merck Index | 14,4883 |
| Poids de la formule | 442.61 |
| Pourcentage de pureté | 99% |