Learn More
BD BBL™ Gélose neutralisante et désinfectante IC-XT Pack, plaques RODAC™ LL
Click to view available options
:
Gélose neutralisante et désinfectante IC-XT : Plaques RODAC LL x 100
Description
Les produits IC-XT (Isolator Cleanroom-Extended Temperature) Pack sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma afin de pouvoir contrôler l’hygiène de l’environnement et des produits dans les salles blanches des sites de production pharmaceutique, les salles de remplissage et dans les isolateurs.
- Utilisé pour surveiller l’efficacité de la désinfection dans les environnements contrôlés
- À utiliser pour les procédures de détection et de comptage des organismes réplicables
- Milieu spécifié dans la pharmacopée américaine et la pharmacopée européenne pour les procédures de test de comptage microbien des aérobies totales
- Pour les tests en surface, appliquez la surface de la plaque directement à la surface à tester et exercez une pression modérée (sans frotter ni déplacer la surface de la gélose
- Les zones (murs, sols, etc.) peuvent être divisées en sections ou quadrillages et les échantillons peuvent être prélevés à partir de points spécifiques du quadrillage.
Plaques de milieu à couvercle de verrouillage RODAC™ (Replicate Organism Detection And Counting)
- Particulièrement recommandé pour le contrôle des surfaces d’importance sanitaire
- Permet une manipulation pratique tout en réduisant le risque de contamination accidentelle
- Le mécanisme de couvercle de verrouillage (LL) permet de verrouiller facilement les plaques, pour un transport sûr
- Garantit un ajustement parfait entre le couvercle et la base pour empêcher toute ouverture involontaire des plaques
- Les plaques verrouillées permettent une aération adéquate pendant l’incubation
- Les plaques sont fournies en position déverrouillée afin de faciliter le retrait du couvercle
- Il vous suffit de tourner la base et le couvercle dans la position souhaitée pour verrouiller ou déverrouiller la plaque
- Conditionnées dans des films en plastique imperméable pour une stabilité et un stockage prolongés
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Couvercle de verrouillage |
| Certifications/Conformité | USP, EP, ISO 11137 |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C (idéal : 15 à 22°C |
| Détecte | Micro-organismes |
| Format | Plaques BODAC préparées |
| Type de produit | Plaques de gélose neutralisante et désinfectante |
| Stérilité | Stérile |
| Formule | Pour 1 litre : 15 g de digestion pancréatique de caséine, 5 g de digestion papaïque de farine de soja, 5 g de chlorure de sodium, 0,7 g de lécithine, 80,5 g de polysorbate, 0,5 g de thiosulfate de sodium, 3,5 g de pyruvate de sodium, 1 g de L-Histidine, 18,5 g de gélose |
| À utiliser avec (application) | Détection des microorganismes survivants après désinfection |
| Comprend | Sachet de dessiccant à gel de silice SORB-IT™ |
| Afficher plus |