Learn More
IC261, MedChemExpress
Code produit. 16465338
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16465338
Marque: Medchem Express HY12774
MedChemExpress IC261 is a selective, ATP-competitive CK1 inhibitor, with IC50s of 1 μM, 1 μM, 16 μM for Ckiδ, Ckiε and Ckiα1, respectively.
IC261 is a selective, ATP-competitive CK1 inhibitor, with IC50s of 1 μM, 1 μM, 16 μM for Ckiδ, Ckiε and Ckiα1, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau IC261
CAS 186611-52-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H17NO4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (106.00 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C\C3=C(OC)C=C(OC)C=C3OC
Poids moléculaire (g/mol) 311.33
Poids de la formule 311.33
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.