missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ICA-069673, MedChemExpress

Code produit. 16479876
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16479876

Marque: Medchem Express HY101396

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress ICA-069673 is a KCNQ2/Q3 potassium channel activator with an IC50 of 0.69 μM.

ICA-069673 is a KCNQ2/Q3 potassium channel activator with an IC50 of 0.69 μM.

Spécification

Nom chimique ou matériau ICA-069673
CAS 582323-16-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H6ClF2N3O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (126.10 mM)
SMILES O=C(NC1=CN=C(Cl)N=C1)C2=CC=C(F)C(F)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 269.63
Poids de la formule 269.63
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis