Learn More
ICA, MedChemExpress
Code produit. 16491909
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16491909
Marque: Medchem Express HY22044
MedChemExpress ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau ICA
Forme physique Solid
CAS 3374-88-7
Couleur Marron
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H10N4S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme N-[4-(2-Pyridinyl)-2-thiazolyl]-2-pyridinamine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 49.5 mg/mL (194.64 mM)
SMILES C1(NC2=NC(C3=NC=CC=C3)=CS2)=NC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 254.31
Poids de la formule 254.31
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.