Learn More
Sampling Systems™ Foreuse à glace
Code produit. 15879371 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15879371
Marque: Sampling Systems™ 6005A1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée avec des dents coupantes nettes, ce qui permet à l’appareil d’être adapté à une utilisation sur des produits congelés comme les viandes. La foreuse à glace Sampling Systems™ est un échantillonneur robuste et efficace, idéal pour l’échantillonnage de glace et de produits cireux.
  • Convient à la glace, à la cire et à d’autres matériaux similaires
  • Acier inox 316
  • Faites pivoter l’échantillonneur lorsqu’il est inséré dans le produit
  • Le bord tranchant creuse dans le produit et l’échantillon est déposé dans le tube
  • Poussez la tige de décharge vers le bas de la foreuse à glace pour retirer l’échantillon
Spécification
Type de produit Foreuse à glace
Matériau Acier inoxydable (316)
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Glace, cire et autres matériaux similaires
Dimensions (L x l) 1000 x 25 mm
Longueur (métrique) 1000 mm
Largeur (métrique) 25 mm