Learn More
Sampling Systems™ Foreuse à glace
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient à la glace, à la cire et à d’autres matériaux similaires
- Acier inox 316
- Faites pivoter l’échantillonneur lorsqu’il est inséré dans le produit
- Le bord tranchant creuse dans le produit et l’échantillon est déposé dans le tube
- Poussez la tige de décharge vers le bas de la foreuse à glace pour retirer l’échantillon
Spécification
Spécification
| Type de produit | Foreuse à glace |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Glace, cire et autres matériaux similaires |
| Dimensions (L x l) | 1000 x 25 mm |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |