Learn More
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons
Beschreibung
- Fabriqués en Europe selon des normes de qualité élevées avec corps isolé double épaisseur en acier inox de qualité alimentaire.
- Le système de pulvérisation d’eau produit des cubes de 18 grammes transparents
- Différents modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 40 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 16 kg
- Options de refroidissement par air ou par eau
- Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
- Bac de stockage de glace en plastique ABS avec bords arrondis pour un nettoyage facile
- Pulvérisateurs amovibles et barre de pulvérisation en acier inox pour un nettoyage facile
- Couvercle escamotable à glissière isolé
- Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
- Quatre pieds réglables en hauteur
- Réfrigérant R290
Spezifikation
Spezifikation
| Température ambiante (métrique) | Jusqu'à 43°C |
| Type de refroidissement | Refroidissement par air |
| Capacité (métrique) | 4 kg |
| Profondeur (métrique) | 470 mm |
| Type de produit | Machine à glaçons Cube |
| Hauteur (métrique) | 590 mm |
| Largeur (métrique) | 390 mm |
| Rendement | 21 kg/24 h. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?