Learn More
Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace
Code produit 15934788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
9 kg
20 kg
30 kg
40 kg
55 kg
Type de refroidissement:
Refroidissement par air
Refroidissement à l’eau
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type de refroidissement Conditionnement
15934788 30 kg Refroidissement par air 1 pièce
15914788 20 kg Refroidissement par air -
15996215 40 kg Refroidissement par air -
15964778 40 kg Refroidissement à l’eau -
15974778 55 kg Refroidissement par air -
15984778 55 kg Refroidissement à l’eau -
15994778 9 kg Refroidissement par air -
15904788 9 kg Refroidissement à l’eau -
15924788 20 kg Refroidissement à l’eau -
15944788 30 kg Refroidissement à l’eau -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15934788 Fournisseur Brema Ice Makers™ Code fournisseur GB903AHCX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6130.37€
    4045.00€ / 1 pièces
    Économisez 2085.37€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les floconneuses à glace Brema™ peuvent être facilement installées pratiquement n’importe où dans le laboratoire ou dans toute une gamme d’autres environnements de travail pour produire de la glace en flocons et granules de 80 à 82 % sèche.
  • Technologie de système granulaire utilisant une vis sans fin et un brise-glace pour créer des flocons et des morceaux de formes irrégulières
  • Modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 153 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 55 kg
  • Options de refroidissement par air ou par eau
  • 1 L d’eau génère 1 kg de glace (refroidissement par air)
  • Acier inox avec finition Scotch Brite™
  • Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
  • Bords arrondis internes faciles à nettoyer
  • Porte escamotable à glissière isolée
  • Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
  • Pieds réglables
  • Réfrigérants sans CFC
Spécification
Température ambiante (métrique) Jusqu'à 43°C
Type de refroidissement Refroidissement par air
Profondeur (métrique) 660 mm
Type de produit Machine à glace en paillettes
Hauteur (métrique) 800 mm
Largeur (métrique) 500 mm
Rendement 95 kg/24 h.
Capacité 30 kg