Learn More
Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace
Beskrivelse
- Technologie de système granulaire utilisant une vis sans fin et un brise-glace pour créer des flocons et des morceaux de formes irrégulières
- Modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 153 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 55 kg
- Options de refroidissement par air ou par eau
- 1 L d’eau génère 1 kg de glace (refroidissement par air)
- Acier inox avec finition Scotch Brite™
- Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
- Bords arrondis internes faciles à nettoyer
- Porte escamotable à glissière isolée
- Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
- Pieds réglables
- Réfrigérants sans CFC
Tekniske data
Tekniske data
| Température ambiante (métrique) | Jusqu'à 43°C |
| Type de refroidissement | Refroidissement par air |
| Profondeur (métrique) | 620 mm |
| Type de produit | Machine à glace en paillettes |
| Hauteur (métrique) | 680 mm |
| Largeur (métrique) | 450 mm |
| Rendement | 60 kg/24 h. |
| Capacité | 9 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?