Learn More
Scotsman™ Machine à glace en paillettes
Code produit 11714798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit : Machine à glace en paillettes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11714798 Type de produit : Machine à glace en paillettes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11714798 Fournisseur Scotsman™ Code fournisseur MF26AS+SB193S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
  • Machine à paillettes
  • Température des paillettes 0°C
  • Production de paillettes 70 à 200kg/jour
  • Réserve de stockage 25 à 141kg
  • Construction
  • Carrosserie inox 304
  • Porte escamotable pour un accès aisé aux paillettes
  • Cuve polyéthylène alimentaire
  • Sortie de glace avec contrôle du niveau par cellule infra-rouge
  • Pieds réglables en hauteur 12cm
  • Technologie
  • Carte électronique avec contrôle des fonctions
  • 5 témoins lumineux de fonctionnement:
  • Machine sous tension
  • Machine pleine à l'arrêt
  • Manque d'eau dans le réservoir ou présence d'eau trop déminéralisée
  • Température air et eau non conforme
  • Dysfonctionnement du moto-réducteur
  • Refroidissement par air
  • Evaporateur cylindrique vertical avec vis sans fin extrudant la glace au travers d'un broyeur
  • Contrôle électronique de la vitesse de rotation de la vis sans fin arrêtant le moteur d'entrainement en cas de prise en glace
  • Ne pas alimenter avec eau d'une conductivité inférieure à 30 μS (ex: eau déminéralisée)
  • Machine à paillettes
  • Machine à stockage indépendant
  • Accessoires obligatoires détartrant et défloculateur si l'eau d'arrivée est calcaire
Spécification
Type de produit Machine à glace en paillettes