Learn More
Camping Gaz™ Glacière portable Icetime™ Plus
Click to view available options
Capacité (métrique):
26 L
30 L
Largeur (métrique):
42 cm
47 cm
Poids (métrique):
2,4 Kg
2,6 Kg
Description
- Doublure antimicrobienne - résiste aux odeurs, à la moisissure et à l’humidité.
- L’effet antimicrobien est obtenu grâce à un additif qui est fondu dans le plastique avant d’être moulé dans la chemise.Cela signifie que le niveau antimicrobien est ‘là pour durer’ et ne peut être rayé ou amoindri au fil du temps.
- Résiste à la formation de moisissures et d’humidité
- Empêche le développement des mauvaises odeurs
- Isolation PU épaisse et de qualité supérieure
- Les tests montrent que la perte de refroidissement est de 30 % par le haut et de 30 % par la base.
- Les nouveaux modèles offrent une isolation supérieure dans le couvercle (Icetime Plus Extreme& Powerbox Plus) et la base, et une isolation réduite sur les côtés, ce qui permet de réduire les dimensions extérieures tout en conservant la capacité et les performances internes.
- Nous utilisons du polyuréthane, le matériau d’isolation de la plus haute qualité disponible sur le marché - en utilisant jusqu’à 30 % d’eau.
- Le refroidissement est conçu avec une lèvre sur le couvercle, qui offre une parfaite étanchéité en cas de fermeture sécurisée.Notre système de verrouillage par clic émet un ‘clic’ rassurant lorsque vous fermez le couvercle, vous assurant ainsi que la glacière est bien fermée.
- Les couvercles à charnière s’insèrent parfaitement dans le réceptacle, tandis que la poignée de secours se glisse derrière, ce qui permet d’obtenir une glacière compacte pour un transport facile.La glacière s’ouvre largement sur le dessus, pour un remplissage rapide et facile.
- Le couvercle est également conçu avec un angle parfait, de sorte que le radiateur ne tombe pas vers l’arrière, qu’il soit vide ou plein.
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 32 cm |
| Longueur (métrique) | 41 cm |
| Largeur (métrique) | 42 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 41 x 42 x 32 cm |
| Type de bouchon | Verrouillage par clic |
| Poids (métrique) | 2,4 Kg |
| Maintien de la temp., heures | 24 heures |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu, Blanc |
| Capacité (métrique) | 26 L |