Learn More
BINDER™ ICH Light Module with LQC
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KB PRO 720, KBF/KBF PRO 720
KBF/KBF PRO 260/470, KB PRO 260/470
Conditionnement:
1 pièce
Description
Module consists of:
- VIS cassette
- UVA cassette
- Spherical VIA sensor
- Spherical UVA sensor
- Independent power supply
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | KBF/KBF PRO 260/470, KB PRO 260/470 |
| Matériau | Verre |
| Type | Éclairage |
| Comprend | LQC |