Learn More
BINDER™ ICH Light Module with LQC
Code produit. p-200104334 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KB PRO 720, KBF/KBF PRO 720
KBF/KBF PRO 260/470, KB PRO 260/470
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30238296
Marque: BINDER™ 80122443
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ICH-Q1B light module with light-dose control
Module consists of:
  • VIS cassette
  • UVA cassette
  • Spherical VIA sensor
  • Spherical UVA sensor
  • Independent power supply
Spécification
À utiliser avec (équipement) KBF/KBF PRO 260/470, KB PRO 260/470
Matériau Verre
Type Éclairage
Comprend LQC