Learn More
Norme ICH/USP relative aux éléments cibles oraux B : Ni @ 200; Ag, Se @ 150; V @ 100; Co à 50 ans; Tl @ 8 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Code produit 17961076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961076 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961076 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGICHUSPTELB100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme ICH/USP relative aux éléments cibles oraux B : Ni @ 200; Ag, Se @ 150; V @ 100; Co à 50 ans; Tl @ 8 μg/mL dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium/Cobalt/Vanadium/Selenium/Silver/Nickel
CAS 7440-28-0, 7440-48-4, 7440-62-2, 7782-49-2, 7440-22-4, 7440-02-0
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Thallium/Cobalt/Vanadium/Selenium/Silver/Nickel
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Thallium 8 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Selenium 150 μg/mL/Silver 150 μg/mL/Nickel 200 μg/mL